Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR Precision a parete media
Codice prodotto. 15358848 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Forza del campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.9635± 0.0065mm
4.9635± 0.0066mm
4.9635± 0.0067mm
4.9635± 0.0068mm
4.9635± 0.0069mm
4.9635± 0.0070mm
4.9635± 0.0071mm
4.9635± 0.0072mm
4.9635± 0.0073mm
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
15358848 178 mm 504-PP-7-5 300 MHz 4.9635± 0.0068mm 5 confezioni
15388778 178 mm 503-PS-7-5 100 MHz 4.9635± 0.0065mm 5 confezioni
15308788 203.2 mm 503-PS-8-5 100 MHz 4.9635± 0.0066mm 5 confezioni
15318788 228.6 mm 503-PS-9-5 100 MHz 4.9635± 0.0067mm 5 confezioni
15368848 203.2 mm 504-PP-8-5 300 MHz 4.9635± 0.0069mm 5 confezioni
15378848 228.6 mm 504-PP-9-5 300 MHz 4.9635± 0.0070mm 5 confezioni
15388948 178 mm 524-PP-7-5 400 MHz 4.9635± 0.0071mm 5 confezioni
15398948 203.2 mm 524-PP-8-5 400 MHz 4.9635± 0.0072mm 5 confezioni
15308958 228.6 mm 524-PP-9-5 400 MHz 4.9635± 0.0073mm 5 confezioni
9 options
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15358848
Marca: Wilmad-LabGlass™ 663020575
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 152 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9635± 0.0068mm
Diametro (sistema metrico) interno 3.43± 0.16mm
Forza del campo 300 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.77 mm
Modello 504-PP-7-5