Learn More
H-B Frio-Temp Termometri di verifica elettronici calibrati SP Scienceware™, calibrati per applicazioni generiche
Codice prodotto. 17540676 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni della bottiglia:
10 mL
30 mL
30 ml
Riempimento bottiglia:
Flacone in vetro/perle di vetro
Glass Bottle/Glass Beads
Plastic Bottle (2)/Glass Beads
Plastic Bottle (2)/Organic Liquid
Plastic Bottle/Glass Beads
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
1.5 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Dimensioni della bottiglia Riempimento bottiglia Lunghezza (sistema metrico) cavo unitSize
17540676 30 mL Plastic Bottle (2)/Glass Beads 1 m Pezzo
17550676 10 mL Plastic Bottle (2)/Organic Liquid 1 m Pezzo
17511575 30 mL Plastic Bottle/Glass Beads 1 m Pezzo
15371285 30 ml Flacone in vetro/perle di vetro 1.5 m Pezzo
30193457 30 mL Glass Bottle/Glass Beads 3 m Pezzo
30193454 30 mL Glass Bottle/Glass Beads 3 m Pezzo
6 options
I flaconi in plastica indicati in tabella non possono essere utilizzati nei forni.
Codice prodotto. 17540676
Marca: H-B Frio-Temp B610000300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi in plastica indicati in tabella non possono essere utilizzati nei forni.
Includes
Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Requires
AAA (2) battery
I termometri digitali verificano le temperature dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e forni. Disponibili calibrati per applicazioni e apparecchiature specifiche.
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • All models include accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
  • Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No. 2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
  • Individually serialized, CE marked
Certifications
Marchio CE
Compliance
Testato e calibrato in laboratorio con triplo accreditamento H-B'/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA (certificato n..2448.01), a fronte di apparecchiature con calibrazione tracciabile a standard NIST. Numero di serie individuale.
Specifica
Riempimento bottiglia Plastic Bottle (2)/Glass Beads
Dimensioni della bottiglia 30 mL
Punti di calibrazione 0°, 50°C
Certificazione/Conformità Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized, CE marked.
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Calibration and Verification
Altezza (sistema imperiale) 0.7 in.
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Include Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3.3 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 1.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 32 mm
Tipo di sonda Waterproof
Risoluzione 0.1°C/°F
Larghezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Product Type Dual Display, Alarm with Duration Counter; 30mm (1.2 in.) Waterproof Sensor(2)/1m (3.3 ft.)(2); AAA(2) batteries required
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -40°F
Min. Temperature (Metric) -40°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C External
Calibrated Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezers, refrigerators, incubators
Accuracy ±1°C
Display Doppio
Larghezza (sistema metrico) 40 mm