Learn More
Bel-Art™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipetters
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Green
Da utilizzare con (applicazione):
Pipets up to 10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rotate the knurled thumb wheel to aspirate liquid to the desired volume
- Apply light pressure to the fast release lever to rapidly dispense
- Rotate the thumb wheel for gradual dispensing
- Glass or plastic pipettes are easily inserted into a unique collar with stabilizing fingers for a secure hold
- Sizes are color coded by size for easy identification
- Can be disassembled for cleaning
Specifica
Specifica
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Green |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Serologic Pipette |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene, Silicone Rubber |
| Modello | Pipette Pump II |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |