Learn More
Bel Art™ Rack flottanti per provette per centrifuga SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
24
60
Dimensione della confezione:
2 confezioni
Descrizione
- Lavoro sul banco, galleggiamento nel bagno d'acqua
- Il rack trattiene saldamente le provette per evitare che saltino fuori o che galleggino; premendo le gambe del rack sul banco, le provette vengono sollevate facilitandone la rimozione
- In plastica di polipropilene bianco resistente alla corrosione
- Le impugnature terminali facilitano il trasporto e l'impilamento
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
*Eppendorf è un marchio registrato di Eppendorf AG.
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette galleggianti da centrifuga |
| Descrizione | Rack per provette galleggianti da centrifuga |
| Matrice | 15 x 4 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Capacità | Microtubes (1.5 to 2 mL) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 60 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |