Learn More
Bel-Art™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 30193489 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30193489
Marca: Bel-Art™ H109360000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Jerry can feature a large, smooth area for labeling and a leakproof spill cap.
  • High-density polyethylene (HDPE) jerricans feature a large, smooth area for labeling
  • When not in use, the spout retracts into the threaded collar to conserve space
  • Collar is sealed by a leakproof screw cap
  • An extra hand grip on the bottom gives positive control when pouring
  • Graduated in U.S. gallons and liters, they have extra headspace for expansion of contents
  • The five gallon jerrican has a 2.5 cm (1 in.) I.D. pouring spout; other sizes have 1.9 cm (0.75 in.) I.D. spouts
  • The 5 gallon jerrican has a 2.5 cm (1 in.) I.D. pouring spout; other sizes have 1.9cm (0.75 in.) I.D. spouts
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore White
Profondità (sistema imperiale) 7.3 in.
Profondità (sistema metrico) 18 cm
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Storage
Graduazioni Liters, U.S. gal.
Altezza (sistema imperiale) con chiusura 16.2 in.
Altezza (sistema metrico) con chiusura 35.6 cm
Include Spout
Materiale HDPE
Mouth Style Larga
Product Type Jerry Can
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 10.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 cm