Learn More
Bel Art™ Rack per provette per applicazioni pesanti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
15
18
50
72
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (13 to 16 mm)
Tubes (20 to 25 mm)
Tubes (25 to 30 mm)
Matrice:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Impilabili, compatte e autoclavabili a vapore a 121°C (250°F) per una maggiore durata in laboratorio
- Le piastre terminali sono dotate di impugnature per agevolare il trasporto
- La base è dotata di pozzetti rotondi con fori di scarico, mentre il piano superiore è dotato di righe con lettere e numeri
- Disponibili in diversi formati
- 8.3 x 4.3 in (21.3 x 11 cm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provette per test |
| Matrice | 3 x 5 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Semitrasparente |
| Capacità | Tubes (25 to 30 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 15 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | No |
| Vedi altri risultati |