Learn More
Bel Art™ Rack per provette per applicazioni pesanti SP Scienceware™
Codice prodotto. 10728151 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
15
18
50
72
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (13 to 16 mm)
Tubes (20 to 25 mm)
Tubes (25 to 30 mm)
Matrice:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10728151
Marca: Bel Art™ F188560000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi rack per provette a 3 piani per impieghi pesanti sono dotati di impugnature nelle piastre terminali per facilitare il trasporto
  • Impilabili, compatte e autoclavabili a vapore a 121°C (250°F) per una maggiore durata in laboratorio
  • Le piastre terminali sono dotate di impugnature per agevolare il trasporto
  • La base è dotata di pozzetti rotondi con fori di scarico, mentre il piano superiore è dotato di righe con lettere e numeri
  • Disponibili in diversi formati
  • 8.3 x 4.3 in (21.3 x 11 cm)
Specifica
Product Type Rack, provetta
Matrice 5 x 10
Autoclavabile
Colore Translucent
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 50
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per impieghi pesanti
Dimensioni (L x P x A) 21.3 x 11 x 11.1 cm (8.37 x 4.31 x 4.37 in)
Lunghezza (sistema metrico) 21.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.37 in
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.31 in
Altezza (sistema metrico) 11.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.37 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm