Learn More
Bel-Art™ Rivestimenti da banco SP Scienceware™ LabMat™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 20 in. (610 x 508 mm)
50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm)
Colore:
Arancione
Bianco
Descrizione:
Pack of 100 sheets
Un rotolo, 50 piedi
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Highly absorbent upper surface traps up to 420mL/m2 of water, dyes, corrosive chemicals and radioactive solutions
- Flexible polyethylene film backing is nonskid and prevents soak-through of most solutions
- Cut to size easily with scissors or the Scienceware™ Safety Cutter (Mfr. No. 21012-0000)
- Roll up and discard in proper waste container after contamination
- Select orange to identify use with biohazard materials
Specifica
Specifica
| Product Type | Protezione per piano da lavoro |
| Materiale | Polietilene |
| Assorbanza | 420 ml/m2 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 610 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 20in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 508 mm |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 20 in. (610 x 508 mm) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Pack of 100 sheets |
| Vedi altri risultati |