Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I campionatori a immersione in polietilene ad alta densità non arrugginiscono né si corrodono
- Forniscono una resistenza chimica eccellente
- Il manico è saldato alla vaschetta rigida con un angolo di 45°
- L'estremità del manico è dotata di un gancio per appendere
- Diametro manico: 29 mm (1.13 pollici)
Specifica
Specifica
| Product Type | Mestolo |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Include | Maniglia monopezzo |
| Tipo di maniglia | Lunga |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Sterilità | Non sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 12 piedi |