Learn More
Bel Art™ Rack per provette autoclavabile SP Scienceware™ No-Wire™
Codice prodotto. 15191395 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Red
Rosso
White
Posizioni:
21
24
40
60
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15191395
Marca: Bel Art™ F187460003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack di provette per test in polipropilene per immersione in lavandino e in bagno, in grado di rimanere stabile anche in acqua agitata. I rack di provette per test autoclavabili Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ rappresentano una valida alternativa ai rack in filo metallico, con risparmio in termini di spazio e di costi rispetto ad altri rack in plastica.
Submersible polypropylene test tube racks sink in water baths and maintain stability even in agitated water. Great alternative to wire racks, with price and space saving advantages over other plastic racks.
  • Utilizzabile all'intero e all'esterno del bagno per le esigenze quotidiane in laboratorio
  • Rack più pesante dell'acqua che rimane stabile se sommerso, anche in caso di agitazione
  • Si ripone piatto per risparmiare spazio, ma si assembla velocemente e con facilità
  • Dotato di griglie con righe di numeri e lettere per semplificare l'identificazione delle provette
  • Piedini bloccabili per facilitare l'impilamento
  • In robusto polipropilene autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
  • I rack rotondi sono adatti per becher da 1000 ml e comprendono maniglie rimovibili a scatto per agevolare il recupero
  • I rack rettangolari misurano 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5') e sono dotati di piastre terminali per l'etichettatura
Specifica
Product Type Rack, provetta
Matrice 3 x 8
Autoclavabile
Colore Red
Capacità Tubes (20 to 25 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 24
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 9,68 x 4,09 x 2,51in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 24,59 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,68in.
Larghezza (sistema metrico) 10,4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4,09in.
Altezza (sistema metrico) 6,4 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,51in.
Diametro (sistema metrico) apertura 25 mm