Learn More
Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers
Codice prodotto. 15584284 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
19 x 10.5 x 1 in.
20.3 x 15.5 x 1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15584284
Marca: Bel Art™ H162610000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corrosion-proof polypropylene plastic trays and covers (sold separately). Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Trays have rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
  • Corrosion-proof polypropylene
  • Rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
  • Covers are 3.2 mm (0.125 in.) thick with a 25.4 mm (1 in.) skirt that fits snugly over the rim of the tray
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13 L
Dimensioni (L x P x A) 19 x 10.5 x 1 in.
Colore White
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Lunghezza (sistema metrico) 48.3 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Tray Cover
Larghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Da utilizzare con Cover fits 13L Sterilizing Tray, Mfr. No. H162620000
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Forma Forma rettangolare
Spessore 3.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.5 in.