Learn More
Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
19 x 10.5 x 1 in.
20.3 x 15.5 x 1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Corrosion-proof polypropylene
- Rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
- Covers are 3.2 mm (0.125 in.) thick with a 25.4 mm (1 in.) skirt that fits snugly over the rim of the tray
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 18 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 20.3 x 15.5 x 1 in. |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 53.3 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Tray Cover |
| Larghezza (sistema metrico) | 39.4 cm |
| Da utilizzare con | Cover fits 18L Sterilizing Tray, Mfr. No. H162640000 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20.3 in. |
| Vedi altri risultati |