Learn More
Bel-Art™ Polypropylene, Vacuum Aspirator Bottle
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.89 l
3.78 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Se utilizzato con una fonte di vuoto, consente l'aspirazione da un puntale per pipette, da una pipetta Pasteur o sierologica inserita nella provetta per raccolta
- Flacone in polipropilene resistente alla corrosione e agli agenti chimici e telaio in acciaio con rivestimento epossidico
- Il design compatto offre un ingombro ridotto nello spazio di lavoro o nella cappa di aspirazione
- Il dispositivo incluso impedisce il flusso del fluido nella fonte di vuoto
- Per piatti, piastre, fiasche e provette
- La bottiglia e il tappo sono autoclavabili a 121° C (250° F)
- Utilizza tubi di raccolta flessibili (DI 1/4 poll. x DE 3/8 poll.)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 1.89 l |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Threaded |
| Colore | Blue (Translucent) |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | 1600 ml e il dispositivo incluso impedisce il flusso del fluido nella fonte di vuoto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per piatti, piastre, fiasche e provette |
| Include | Tubulations |
| Vedi altri risultati |