Learn More
Bel-Art™ Polypropylene, Vacuum Aspirator Bottle
Codice prodotto. 15219677 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.89 l
3.78 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15219677
Marca: Bel-Art™ F199170002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For effortless, continuous vacuum aspiration of a variety of liquids, including tissue culture media, supernatants, and chemical wastes.
  • Se utilizzato con una fonte di vuoto, consente l'aspirazione da un puntale per pipette, da una pipetta Pasteur o sierologica inserita nella provetta per raccolta
  • Flacone in polipropilene resistente alla corrosione e agli agenti chimici e telaio in acciaio con rivestimento epossidico
  • Il design compatto offre un ingombro ridotto nello spazio di lavoro o nella cappa di aspirazione
  • Il dispositivo incluso impedisce il flusso del fluido nella fonte di vuoto
  • Per piatti, piastre, fiasche e provette
  • La bottiglia e il tappo sono autoclavabili a 121° C (250° F)
  • Utilizza tubi di raccolta flessibili (DI 1/4 poll. x DE 3/8 poll.)
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 1 galloni
Capacità (sistema metrico) 3.78 l
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Threaded
Colore Blue (Translucent)
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) 3200 ml e il dispositivo incluso impedisce il flusso del fluido nella fonte di vuoto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per piatti, piastre, fiasche e provette
Include Tubulations
Materiale Polipropilene
Mouth Style Larga
Stile collo Threaded
Product Type Flacone per aspiratore vuoto
Forma Cylindrical