Learn More
Bel Art™ Rack and a Half Poxygrid™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 15550042 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
100
180
Matrice:
5 x 20
9 x 20
Dimensioni (L x P x A):
15.18 x 7.19 x 2.5 in (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
38.6 x 10.8 x 6.4 cm (15.19 x 4.25 x 2.5 pollici)
38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 in)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15550042
Marca: Bel Art™ F187860750
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack in filo metallico extra-lungo per provette per volumi di lavoro elevati
  • Rack in filo metallico con rivestimento epossidico di alta qualità
  • Il filo di acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Product Type Rack per provette per analisi
Matrice 9 x 20
Autoclavabile
Colore Blue
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Acciaio con rivestimento epossidico
Posizioni 180
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 a 16 mm
Quantità 1 ciascuno
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da −2237°C a 121° C
Dimensioni (L x P x A) 38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 in)
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm