Learn More
Bel Art™ Rack and a Half Poxygrid™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
100
180
Matrice:
5 x 20
9 x 20
Dimensioni (L x P x A):
15.18 x 7.19 x 2.5 in (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
38.6 x 10.8 x 6.4 cm (15.19 x 4.25 x 2.5 pollici)
38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 in)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack in filo metallico con rivestimento epossidico di alta qualità
- Il filo di acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette per analisi |
| Matrice | 5 x 20 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (13 to 16 mm) |
| Materiale | Acciaio con rivestimento epossidico |
| Posizioni | 100 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |