Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tappi per provette NMR in PTFE SP Scienceware™
Codice prodotto. 15368708 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provetta NMR Wilmad da 4 mm
Provetta NMR Wilmad da 5 mm
Provette NMR Wilmad da 10 mm
Provette NMR Wilmad da 12 mm
Provette NMR Wilmad da 3 mm
Provette NMR Wilmad da 8 mm
Dimensione della confezione:
25 confezioni
Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida.
Codice prodotto. 15368708
Marca: Wilmad-LabGlass™ 660050025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida.
Lavorati alle specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione, i tappi per provette NMR in PTFE Wilmad-LabGlass hanno un giroraggio più piccolo, una distribuzione di massa più omogenea e una migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso.
Consigliato per esperimenti a campo da alto a ultra-alto e per quanti utilizzano il cloroformio come soluzione di riferimento.
  • Lavorazione secondo le specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione
  • Giroraggio più piccolo, distribuzione di massa più omogenea e migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso
  • Per quattro formati di provetta compresi tra 3.0 mm e 12.0 mm
  • Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida
Specifica
Dimensione chiusura 5.0 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale PTFE
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Esperimenti su campo da elevato a ultra-elevato e su quelli che utilizzano cloroformio come soluzione di riferimento.
Quantità 25 per confezione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provetta NMR Wilmad da 5 mm