Learn More
Bel-Art™ Punte di ricambio per penne per contacolonie elettronici SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Nero
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The long life, black marker tips work on plastic or glass and are oil and water resistant
Specifica
Specifica
| Product Type | Replacement Pen Tip |
| Tipo di display | None |
| Colore | Red |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.9cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.6 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1.9cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Accurate sample counting, perfect for Plastic and Glass surfaces |
| Vedi altri risultati |