Learn More
Bel Art™ Strumento per la replica di colonie su nuove piastre SP Scienceware™ e sostituzione Piazze di velluto
Codice prodotto. 10294552 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Quadrato in velluto di cotone
Strumento per la replica di colonie su nuove piastre
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 36
Codice prodotto. 10294552
Marca: Bel Art™ F378480000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Velveteen squares
Un anello di bloccaggio assicura i quadrati in velluto di cotone sterile in un cilindro in PVC per facilitare il controllo del dispositivo di replicazione superficiale
Può essere disinfettato tra un utilizzo e l'altro con un breve risciacquo in etanolo al 70% o candeggina al cloro
  • L'anello in alluminio ha un diametro di 10.2 cm (4 poll.); il cilindro in PVC è alto 6.9 cm (2.75 poll.)
  • Per l'utilizzo con piastre di Petri con diametri da 90 a 100 mm
  • Include 12 quadrati in velluto bianco
  • Quadrati in velluto di ricambio disponibili in bianco (097182) o nero (03421106)
  • Non autoclavabili
Per produrre repliche, la piastra di Petri con colonie microbiche viene capovolta e abbassata sulla superficie in tessuto, quindi sollevata. Una nuova piastra nutritiva sterile viene quindi abbassata sulla superficie di velluto e sollevata, lasciando una replica delle colonie originali sulla nuova piastra.
Specifica
Diameter (English) Inside 4 in.
Diameter (Metric) Inside 10.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Materiale PVC
Sterilità Sterile
Size Standard
Product Type Strumento per la replica di colonie su nuove piastre
Include 1 pack of 12 sterile white velveteen squares (6 in. x 6 in.)
Quantità 1 Ea.