Learn More
Bel Art™ Strumento per la replica di colonie su nuove piastre SP Scienceware™ e sostituzione Piazze di velluto
Codice prodotto. 10652163 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Quadrato in velluto di cotone
Strumento per la replica di colonie su nuove piastre
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 36
Codice prodotto. 10652163
Marca: Bel Art™ H378480001
Requires
I quadrati in velluto di cotone
Un anello di bloccaggio assicura i quadrati in velluto di cotone sterile in un cilindro in PVC per facilitare il controllo del dispositivo di replicazione superficiale
Può essere disinfettato tra un utilizzo e l'altro con un breve risciacquo in etanolo al 70% o candeggina al cloro
  • L'anello in alluminio ha un diametro di 10.2 cm (4 poll.); il cilindro in PVC è alto 6.9 cm (2.75 poll.)
  • Per l'utilizzo con piastre di Petri con diametri da 90 a 100 mm
  • Include 12 quadrati in velluto bianco
  • Quadrati in velluto di ricambio disponibili in bianco (097182) o nero (03421106)
  • Non autoclavabili
Per produrre repliche, la piastra di Petri con colonie microbiche viene capovolta e abbassata sulla superficie in tessuto, quindi sollevata. Una nuova piastra nutritiva sterile viene quindi abbassata sulla superficie di velluto e sollevata, lasciando una replica delle colonie originali sulla nuova piastra.
Specifica
Diameter (English) Inside 6 in.
Diameter (Metric) Inside 15.25 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Materiale Cotone
Sterilità Sterile
Size Standard
Colore Bianco
Product Type Quadrato in velluto di cotone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumento per la replica di colonie su nuove piastre
Quantità 36
Tipo di imballaggio Sacchetto sigillato
Larghezza (sistema metrico) 15.24 cm