Learn More
Bel Art™ Strumento per la replica di colonie su nuove piastre SP Scienceware™ e sostituzione Piazze di velluto
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Quadrato in velluto di cotone
Strumento per la replica di colonie su nuove piastre
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 36
Descrizione
Requires
Replica-plating tool
Può essere disinfettato tra un utilizzo e l'altro con un breve risciacquo in etanolo al 70% o candeggina al cloro
- L'anello in alluminio ha un diametro di 10.2 cm (4 poll.); il cilindro in PVC è alto 6.9 cm (2.75 poll.)
- Per l'utilizzo con piastre di Petri con diametri da 90 a 100 mm
- Include 12 quadrati in velluto bianco
- Quadrati in velluto di ricambio disponibili in bianco (097182) o nero (03421106)
- Non autoclavabili
Per produrre repliche, la piastra di Petri con colonie microbiche viene capovolta e abbassata sulla superficie in tessuto, quindi sollevata. Una nuova piastra nutritiva sterile viene quindi abbassata sulla superficie di velluto e sollevata, lasciando una replica delle colonie originali sulla nuova piastra.
Specifica
Specifica
| Diameter (English) Inside | 6 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 15.25 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.24 cm |
| Materiale | Cotone |
| Sterilità | Sterile |
| Size | Standard |
| Colore | Nero |
| Product Type | Quadrato in velluto di cotone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento per la replica di colonie su nuove piastre |
| Vedi altri risultati |