Learn More
Bel-Art™ Sessole in polipropilene riutilizzabili SP Scienceware™
Codice prodotto. 11791485 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
75 mL
125 ml
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
4.8 cm
12.7 cm
Dimensioni (L x P):
14.1 x 4.4 x 2.7 cm
8.06 x 1.62 x 1.12 pollici (20.5 x 4.1 x 2.9 cm)
8.69 x 2 x 1.31 pollici (22.1 x 5.1 x 3.3 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11791485
Marca: Bel-Art™ F367480000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la raccolta di campioni da un sito di grandi dimensioni. La sessola in polipropilene riutilizzabile SP Scienceware™ è un prezioso strumento multiuso da laboratorio.
Designed for retrieving samples from a larger source. SP Scienceware™ Reusable Polypropylene Scoops are a valuable multi-purpose lab tool.
  • Rigid form scoop
  • Flat bottom keeps scoops upright when filled or empty
  • Can be used as weighing boat
  • Manufactured from polypropylene
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Complies with FDA regulations for food contact
  • Capacity/volumes are estimated and are not meant for taking exact sample weights/volumes
  • Stated volumes represent typical heaping samples
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2.02 oz.
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Traslucido
Certificazione/Conformità FDA
Monouso Reusable
Product Type Sessola per campionamento
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) Progettata per restare verticale sia piena sia vuota, utilizzabile come navicella per pesate, posizionabile su una superficie piatta per semplificare le attività di raccolta e dispensazione dei campioni
Lunghezza (sistema imperiale) 8.06 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.1 cm
Dimensioni (L x P) 8.06 x 1.62 x 1.12 pollici (20.5 x 4.1 x 2.9 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm