Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento sterili Economy SP Scienceware™
Codice prodotto. 15520112 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
8 ml
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Codice prodotto. 15520112
Marca: Bel-Art™ F367400210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per il recupero di piccoli volumi specifici di campioni in polvere o liquidi
  • In polistirene resistente agli urti, grado FDA e sterilizzato con irradiazione gamma
  • Con fondo piatto per consentire l'uso come navicelle per pesata
  • Disponibili in bianco
  • Disponibili in confezioni singole per un solo utilizzo
  • Con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Sterilità Sterili
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacità (sistema metrico) 2.5 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Cucchiaio per campionamento
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per strumenti progettati per il recupero di campioni specifici di volume ridotto di polveri o liquidi e garantisce lunga durata e resistenza nel campionamento di polveri impaccate
Include Certificato di trattamento per sterilizzazione
Materiale Polistirene