Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento sterili Economy SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
8 ml
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Descrizione
- In polistirene resistente agli urti, grado FDA e sterilizzato con irradiazione gamma
- Con fondo piatto per consentire l'uso come navicelle per pesata
- Disponibili in bianco
- Disponibili in confezioni singole per un solo utilizzo
- Con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterili |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Cucchiaio per campionamento |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per strumenti progettati per il recupero di campioni specifici di volume ridotto di polveri o liquidi e garantisce lunga durata e resistenza nel campionamento di polveri impaccate |
| Include | Certificato di trattamento per sterilizzazione |
| Vedi altri risultati |