Learn More
Bel Art™ Sterile Eye Wash Solution Stations
Codice prodotto. p-35150 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Altezza (sistema imperiale):
7.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
3.56 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10286354
Marca: Bel Art™ F248790032
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide effective and immediate eye irrigation by outfitting your workspace with the Bel-Art™ Sterile Eye Wash Solution Station.
  • Choose from single or double stations with 1000 mL (32 oz.) bottles of sterile, isotonic, buffered eye wash solution, ready for immediate use
  • Safety-green eye wash stations can be wall-mounted for quick access when an emergency occurs
  • Include quick instruction diagrams, multi-language instructions, a polished metal mirror and four holes for mounting with screws (hardware not included)
  • Bottles have twist-off caps and a three year shelf life from date of manufacture
  • Sterile irrigation solution is helpful in rinsing away chemical contaminants and other harmful irratants and is similar in pH value to that of human tears
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Natural
Portata 1 gpm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 cm
Include Tamper Evident Closures
Materiale LDPE
Mounting Free Standing
Product Type Eyewash Refill
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema imperiale) 3.56 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.04 cm