Learn More
Bel-Art™ Sistema per campionamento Sterileware™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
Quantità:
10/Pk.
100/Cs.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
Descrizione
L'impugnatura più lunga aumenta la distanza tra la mano e il campione, per ridurre il potenziale di contaminazione
- Per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione
- I manici extra lunghi tengono le mani al sicuro
- Sessola con coperchio, all'interno di un sacchetto di plastica
- La linguetta di bloccaggio sigilla il campione all'interno
- I dati dei campioni possono essere scritti sul coperchio per una facile identificazione
Specifica
Specifica
| Quantità | 100/Cs. |
| Sterilità | Sterili |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 once |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Product Type | Sistema di campionamento con sessola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.68 in |
| Vedi altri risultati |