Learn More
Bel-Art™ Sistema per campionamento Sterileware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 15580132 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
Quantità:
10/Pk.
100/Cs.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
Codice prodotto. 15580132
Marca: Bel-Art™ H369220010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sessole in plastica di polistirene resistenti agli urti con coperchi a scatto rimovibili trasparenti
L'impugnatura più lunga aumenta la distanza tra la mano e il campione, per ridurre il potenziale di contaminazione
  • Per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione
  • I manici extra lunghi tengono le mani al sicuro
  • Sessola con coperchio, all'interno di un sacchetto di plastica
  • La linguetta di bloccaggio sigilla il campione all'interno
  • I dati dei campioni possono essere scritti sul coperchio per una facile identificazione
Specifica
Quantità 10/Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 once
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Sistema di campionamento con sessola
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione
Lunghezza (sistema imperiale) 8.062 pollici
Include Coperchio a scatto rimovibile trasparente con sigillo a linguetta, certificato di trattamento per sterilizzazione
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Extra lungo
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm