Learn More
Bel-Art™ Tappi a vite e rubinetto SP Scienceware™
Codice prodotto. 10018220 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Tipo:
2-way Stopcock
3-way Stopcock
Rubinetto d’arresto a 2 via
Rubinetto d’arresto a 3 via
Foro spina:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10018220
Marca: Bel-Art™ F308900000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con tappo a tenuta rimovibile in PTFE antiaderente e resistente agli agenti chimici con spine scanalate adatte a tubi con DI da 1/4 a 3/8 pollici
  • Controllo per l'interruzione immediata
  • La pressione nominale è 240 kPa (35 psi)
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
  • Il modello a tre vie consente il collegamento di due o di tutti e tre i bracci
Specifica
Tipo 2-way Stopcock
Foro spina 2 mm
Descrizione A 2 vie; misura foro 2 mm
Materiale Polipropilene, PTFE
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Pressione 240 KPa
Adatto al tubo ID Da 6.4 a 9.5 mm
N. per custodia Scatola da 1
Da utilizzare con (applicazione) Tubing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubing
Include Tappo a tenuta rimovibile
Plug Material PTFE
Outlet Port Tubulated
Connectors Barbed