Learn More
Bel-Art™ Tappi a vite e rubinetto SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Tipo:
2-way Stopcock
3-way Stopcock
Rubinetto d’arresto a 2 via
Rubinetto d’arresto a 3 via
Foro spina:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Controllo per l'interruzione immediata
- La pressione nominale è 240 kPa (35 psi)
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- Il modello a tre vie consente il collegamento di due o di tutti e tre i bracci
Specifica
Specifica
| Tipo | 3-way Stopcock |
| Foro spina | 2 mm |
| Descrizione | A 3 vie; misura foro 2 mm |
| Materiale | Polipropilene, PTFE |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Pressione | 240 KPa |
| Adatto al tubo ID | Da 6.4 a 9.5 mm |
| N. per custodia | Scatola da 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tubing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubing |
| Vedi altri risultati |