Learn More
Bel-Art™ Involucro per matracci SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Larghezza (sistema metrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
100 fogli
pezzi 100
Descrizione
- Hermoplastic layer is laminated to 1 mL thick foil
- Folds easily; flattens without kinking
- Resistant to punctures, tears and corrosion
- Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
- Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
- Comes in a pack of 100
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Usi clinici, industriali e nella ricerca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.12 in. |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Product Type | Lamina, 102 mm x 102 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Materiale | Alluminio, poliestere |
| Spessore | 1 mil |