Learn More
Bel-Art™ Involucro per matracci SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Codice prodotto. 12329558 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Larghezza (sistema metrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
100 fogli
pezzi 100
Codice prodotto. 12329558
Marca: Bel-Art™ F132000066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Funge da barriera chimicamente inerte per coprire i recipienti per l'autoclavaggio, l'incubazione o lo stoccaggio. L'involucro per matracci Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ si piega facilmente e si appiattisce senza creare pieghe.
  • Hermoplastic layer is laminated to 1 mL thick foil
  • Folds easily; flattens without kinking
  • Resistant to punctures, tears and corrosion
  • Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Comes in a pack of 100
Specifica
Applicazioni Usi clinici, industriali e nella ricerca
Lunghezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Lamina, 102 mm x 102 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale Alluminio, poliestere
Spessore 1 mil