Learn More
Bel-Art™ Nastro SP Scienceware™ per sistema di etichettatura protettivo
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.5 in.
2 in.
Quantità:
2/Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Descrizione
Il nastro trasparente protegge le etichette in congelatori e autoclavi e da acidi, alcali e solventi organici. I risultati dei test dimostrano che il nastro rimane saldamente fissato senza scolorirsi dopo essere stato autoclavato per 40 minuti a 125° C (258° F), nonché dopo una settimana in azoto liquido a -196° C (-321° F). Tutti i nastri hanno uno spessore di 1 mil (0.001 poll.) con 1 mil (0.001 poll.) di adesivo acrilico.
- Il nastro in polipropilene trasparente ha un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e all'umidità; offre grande versatilità per l'utilizzo in laboratorio per impieghi pesanti
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Colore | Clear |
| Display | Consignment |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polypropylene |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Ink Jet |
| Product Type | Protective Lab Labeling Tape |
| Vedi altri risultati |