Learn More
Bel-Art™ Nastro SP Scienceware™ per sistema di etichettatura protettivo
Codice prodotto. p-4908268 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.5 in.
2 in.
Quantità:
2/Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Codice prodotto. 13435256
Marca: Bel-Art™ F134910100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nastro per il sistema di nastri per etichettatura protettiva Bel Art Scienceware (cod. prod. 1186750)
Il nastro trasparente protegge le etichette in congelatori e autoclavi e da acidi, alcali e solventi organici. I risultati dei test dimostrano che il nastro rimane saldamente fissato senza scolorirsi dopo essere stato autoclavato per 40 minuti a 125° C (258° F), nonché dopo una settimana in azoto liquido a -196° C (-321° F). Tutti i nastri hanno uno spessore di 1 mil (0.001 poll.) con 1 mil (0.001 poll.) di adesivo acrilico.
  • Il nastro in polipropilene trasparente ha un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e all'umidità; offre grande versatilità per l'utilizzo in laboratorio per impieghi pesanti
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Clear
Display Consignment
Finitura Semi-gloss
Formato Nastro
Materiale Polypropylene
Printable Sides Top
Print Technology Ink Jet
Product Type Protective Lab Labeling Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Heavy duty lab use
Quantità 3/Pk.
Size 1 in.
Spessore (sistema imperiale) 1 mil
Dimensions (LxW) 32.9 m x 25 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 32.9 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25 mm