Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in polipropilene con manico lungo
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
14.8 ml
2.46 ml
4.93 ml
Da 1.23 a 14.8 ml
Dimensioni (L x P):
7 in. (17.78 cm)
7 x 0.98 in (17.78 x 2.5 cm)
7 x 1.18 in (17.78 x 3 cm)
7 x 1.53 in (17.78 x 3.9 cm)
L 17.8 x P 2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
- Il manico lungo si inserisce facilmente in flaconi, bottiglie e altri spazi ristretti
- Riducono al minimo il potenziale di contatto personale con i materiali da campionare
- Plastica di polipropilene non sterile
- Materiali di grado FDA sicuri per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
Specifica
Specifica
| Quantità | 12/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.166 once |
| Capacità (sistema metrico) | 4.93 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Cucchiaio per campionamento |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per raccogliere piccole quantità di materiale campione da barattoli e flaconi, riduce al minimo la possibilità di contatto con i materiali campionati |
| Vedi altri risultati |