Learn More
Bel-Art™ Supporti antivibrazioni SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium
Codice prodotto. 12320679
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
35 x 35 x 7.6 cm
45 x 56 x 7.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) unitSize
12320679 45 x 56 x 7.6 cm Pezzo
12330679 35 x 35 x 7.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12320679 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H183860000
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per proteggere le apparecchiature elettromeccaniche e ottiche dall'esposizione alle vibrazioni. I supporti antivibrazioni Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium favoriscono l'uso ottimale dell'apparecchiatura.
Protects electromechanical and optical equipment from exposure to vibration. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Vibration Damping Mounts facilitates optimal equipment use.
  • Polished surface resists scratches and chemical attack 6.4cm (2½ in.) thick platforms
  • Molded of dense black & white terrazzo
  • Four Vibro-Absorber™ cushions with neoprene feet support up to 16kg (35 lb)
  • Larger size will absorb vibrations down to 13 Hz with a 16kg (35lb) load; smaller size will absorb vibrations down to 16 Hz. with a 16kg (35lb) load
  • With lighter loads, the minimum frequency of damping for both sizes will increase to a value between 16 Hz. and 25 Hz
  • Shipping weights: large 39kg (87lb), small 19kg (42lb)
Specifica
Product Type Vibration Damping Mount
Colore Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 45 x 56 x 7.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 35 cm
Materiale Terrazo