Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Economy a parete sottile ad alta produttività
Codice prodotto. p-7111711 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
229 mm
Modello:
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-7-5
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-8-5
Wilmad WG-5MM-ECONOMY-9-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15318668
Marca: Bel-Art™ 660000084
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Progettate per l'uso ordinario in tutti gli spettrometri NMR, le provette NMR Wilmad Economy si adattano perfettamente a qualsiasi spinner e hanno un fondo NMR minimo.
  • Provetta per campioni economica di alta qualità con diametro esterno di 5 mm
  • La migliore tolleranza al diametro esterno del settore e una parete più spessa del 30% rispetto ai prodotti della concorrenza
  • Qualità garantita dall'ispezione visiva e fisica al 100%, inclusi difetti superficiali e dimensioni fisiche
  • Montaggio saldo in qualsiasi turbina rotante
  • Fondo NMR minimo
  • In vetro borosilicato; conforme allo standard ASTM E438 Tipo 1 Classe B, riconosciuto come N51A
  • Il raffreddamento/riscaldamento di queste provette può provocare rotture; per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision
  • Produzione in uno stabilimento ISO 9001:2008 negli Stati Uniti
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type NMR Economy Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 4.947 ±0.019 mm
Forza del campo 100 MHz
Da utilizzare con (applicazione) Le provette economiche sono consigliate solo per esperimenti con molecole organiche di piccole dimensioni (peso molecolare circa .500) a temperatura ambiente.
Include Provetta e tappo monouso
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Quantità Confezione da 5
Modello Wilmad WG-5MM-ECONOMY-8-5