Learn More
Heidolph™ SP Standard Single-channel Pump Head
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Consigliato per applicazioni standard
- I rulli convessi non comprimono e non schiacciano le colture cellulari organiche
- La testa della pompa è caratterizzata da cuscinetti a sfera
- Rulli in acciaio inox e poliammide
- Per tubi con uno spessore della parete ( wt ) di 1,6
- A seconda dell’unità e del tubo la portata varia da 2,0 a 4,151 mL per minuto
Specifica
Specifica
| Portata | 2.0 to 4151 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard applications |
| Da utilizzare con | Single-channel pumps |
| Dimensioni dei tubi | 1.6 mm |
| Tipo | Pump Head |