Learn More
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 98%
Descrizione
SP 600125 is a potent and reversible inhibitor of JNK1-3 with an IC50 value of 0.11 M.1 It is cell-permeable and dose-dependently inhibits c-Jun phosphorylation in cells, blocking the expression of COX-2 and TNF-α in monocytes and IL-10, TNF-α, and IFN-γ in T-cells. SP 600125 also prevents apoptosis in many cell types, including B-cells, and inhibits autophagy in HeLa cells. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes (IC50 > 10 ?M). Shown to have reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. Prevents BMP9-induced osteogenic differentiation of MSCs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 mg |
| Descrizione | Yellow to brown |
| Content And Storage | -30°C to -10°C |
| Saggio | 99% |
| Peso formulazione | 220.23 |
| Solubilità | Soluble in DMSO at approx. 20mg/ml |
| Product Type | SP600125, 99% |
| Forma | Solid |
| InChI Key | ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- SP600125
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one