Learn More
SCAT Contenitori salvaspazio
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Realizzato in polipropilene (PP) con filettatura S50
- La capacità standard è di 5 l
- Disponibile senza galleggiante come standard o opzionalmente con galleggiante per il controllo del livello
Le taniche SCAT salvaspazio offrono un'alternativa sensata alle taniche SCAT convenzionali, in quanto richiedono solo una frazione dello spazio a terra per lo stoccaggio, senza andare a scapito della capacità
.Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Colore chiusura | Blu |
| Dimensione chiusura | S50 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Con controllo di livello meccanico |
| Dimensioni (L x P x A) | 54 x 335 x 330 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto a tutti gli scopi, sistemi di sicurezza SCAT |
| Include | Galleggiante |
| Vedi altri risultati |