Learn More
SCAT Contenitori salvaspazio
Codice prodotto. p-9346015 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10314460
Marca: SCAT 107998
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contenitori SCAT salvaspazio per l'uso in aree con spazio di laboratorio limitato e accanto al sistema HPLC in spazi confinati o armadi di sicurezza. I contenitori SCAT salvaspazio offrono gli stessi elevati standard di sicurezza dei contenitori SCAT convenzionali.
  • Realizzato in polipropilene (PP) con filettatura S50
  • La capacità standard è di 5 l
  • Disponibile senza galleggiante come standard o opzionalmente con galleggiante per il controllo del livello
Le taniche SCAT salvaspazio offrono un'alternativa sensata alle taniche SCAT convenzionali, in quanto richiedono solo una frazione dello spazio a terra per lo stoccaggio, senza andare a scapito della capacità
.
Specifica
Autoclavabile No autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Dimensione chiusura S50
Colore Bianco traslucido
Descrizione Senza controllo meccanico del livello
Dimensioni (L x P x A) 335 x 65 x 330 mm
Da utilizzare con (applicazione) Adatto a tutti gli scopi, sistemi di sicurezza SCAT
Materiale PP
Mouth Style Filo S50
Product Type Tanica
Sterilità No estéril