Learn More
Cole-Parmer™ Spade Tip Stainless Steel Tweezers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.07 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Finely crafted stainless steel tweezers
- Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifica
Specifica
| Stile punta | Flat |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.07 cm |
| Product Type | Tweezers |
| Tipo | Straight Tweezers |
| Sterilità | Sterile |