Learn More
Tocris Bioscience™ Spadin
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18744858
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 18744858
Marca: Tocris Bioscience™ 5594/1
Potent K2P2.1 (TREK-1) channel blocker
Spadin is a potent TREK-1 channel blocker (IC50 = 71 nM). Enhances dorsal raphe nucleus 5-HT neurotransmission in mice. Induces hippocampal CREB activation and neurogenesis in adult mice. Exhibits antidepressant effects in mouse models of depression. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza 0.95
Descrizione Spadin
Peso molecolare 2012.34
Product Type Spadin
Quantità 1 mg
Sequenza Tyr-Ala-Pro-Leu-Pro-Arg-Trp-Ser-Gly-Pro-Ile-Gly-Val-Ser-Trp-Gly-Leu-Arg
For Research Use Only