Learn More
BRAND™ Spare Burette Tip
Codice prodotto. 10502423 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10502423
Marca: BRAND™ 11512
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For compact and automatic burettes
  • Clear Boro 3.3 glass
  • For use with compact burettes and compact automatic burettes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Colore Clear
    Capacità (sistema metrico) 50 mL
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Compact Automatic Burette, Compact Burette
    Materiale Borosilicate Glass
    N. per confezione 1
    Volume (sistema metrico) serbatoio 50 mL
    Tipo Buret Tip