Learn More
Duran™ Spare Glass Pipettes
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 10Pack |
| Product Type | Spare Pipette |