Learn More
Kartell™ Spare Rod for Rectangular Base
Descrizione
- Rod is 250mm standard length
- Rods can be screwed into one another to obtain desired height
- Rod is 12mm in diameter
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) asta | 250 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12 mm |
| Product Type | Spare Rod |
| Quantità | 1 Ea. |