Learn More
Eppendorf™ Guarnizione di ricambio
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
750mL Bucket /S-4-104
Aerosol Tight Cap 400mL
Coperchio per rotore QuickLock FA–45–48-11
FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor Lid S-24-11-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotor lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 5
Descrizione
- Guarnizione di ricambio per coperchi rotore
- Disponibili per un'ampia gamma di prodotti
Specifica
Specifica
| Tipo | Spare Sealing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor Lid S-24-11-AT |
| Include | Confezione da 5 |