Learn More
Buerkle™ Spare Spray Heads for Buerkle™ Spray Bottle
Codice prodotto. p-7230562 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11818000
Marca: Buerkle™ 03092025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene and polyethylene. Buerkle™ Spray Heads for Spray Bottle has a lever pump sprayer with adjustable nozzle.
  • Manufactured from polypropylene and polyethylene
  • Lever pump with adjustable nozzle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Volume (sistema metrico) di erogazione 1.2 mL/Stroke
Colore chiusura Bianco
Product Type Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spray Bottle
Materiale chiusura LDPE, Polypropylene, Stainless Steel
Tipo di chiusura Spray
Erogazione attraverso la chiusura Si