Learn More
VACUUBRAND Spare Tubing for VHC/VHCpro
Codice prodotto. 30560054 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.12 in.
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno unitSize
30560054 0.12 in. 1m
1 options
Codice prodotto. 30560054
Marca: VACUUBRAND 20630990
Suction hand for BVC fluid aspiration systems
  • Spare tubing for VHC / VHCpro
  • Silicone tubing
  • Sale per meter
  • Suction hand for BVC fluid aspiration systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Materiale Silicone
Overall Length (English) 3.28 ft.
Overall Length (Metric) 1 m
Colore Transparent
Product Type Tubing