Learn More
Bochem™ Spatula, Cement
Spatula for fillings, cements and pastes. Bochem™ Spatula, Cement has a sturdy, ridged handle.
Marca:  Bochem™ 3071
Codice prodotto. 10020931
  • 5.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel construction.
  • Sturdy, ridged handle.
Specifica
Specifica
Pointed End
35 mm
Stainless Steel
Cements, fillings, pastes
6 mm
150 mm