Learn More
Bochem™ Spatula, Cement
Click to view available options
Forma:
Pointed End
Round End
Round End, Pointed End
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel construction.
- Sturdy, ridged handle.
Specifica
Specifica
| Forma | Round End, Pointed End |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cements, fillings, pastes |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 35 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 6 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |